Principaux documents
C1864
Sigma-Aldrich
Anti-Calpain-7 (Domain III, C-Terminal), Large Subunit antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAPN7(23473)
mouse ... Capn7(12339)
rat ... Capn7(306260)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to the carboxy-terminal end of domain III of the large subunit of human calpain 7 (capn-7, PaIBH).
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 50% glycerol and 0.05% sodium azide.