C1751
N-Cbz-L-alanine
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable