C156
D-CPT tartrate
>94%, solid
Synonyme(s) :
β-CPT tartrate, (–)-2β-Carbomethoxy-3β-phenyltropane tartrate, Troparil tartrate, WIN 35,065-2
About This Item
Essai
>94%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −95.9°, c = 1.1 in H2O(lit.)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.COC(=O)[C@@H]1C2CCC(C[C@@H]1c3ccccc3)N2C
InChI
1S/C16H21NO2.C4H6O6/c1-17-12-8-9-14(17)15(16(18)19-2)13(10-12)11-6-4-3-5-7-11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t12-,13+,14+,15-;/m0./s1
Clé InChI
WYGLYLVLBCZESH-PEVLCXCCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable