C1478
Anti-Calcium Channel (α1B Subunit) (N-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
antigen 210 kDa (low)
antigen 240 kDa (high)
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable using rat brain sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100-1:200 using rat brain membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cacna1b(12287)
rat ... Cacna1b(257648)
Description générale
Immunogène
Application
- immunocytochemistry using rat brain sections
- immunoprecipitation
- western blotting at a dilution of 1:100-1:200 using rat brain membranes
Immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable