C-14005
Human Follicle Dermal Papilla Cells (HFDPC)
1 million cells per pellet
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human dermis
Conditionnement
pkg of 1,000,000 cells
Morphologie
(dermal)
Application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Forme physique
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human follicle dermal papilla cells and optimized culture medium. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.