C1368
Cyclopropanecarboxylic acid {3-[4-(3-trifluoromethyl-phenylamino)-pyrimidin-2-ylamino]-phenyl}-amide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Aurora Kinase Inhibitor III
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >7 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccnc(Nc3cccc(NC(=O)C4CC4)c3)n2)c1
InChI
1S/C21H18F3N5O/c22-21(23,24)14-3-1-4-15(11-14)26-18-9-10-25-20(29-18)28-17-6-2-5-16(12-17)27-19(30)13-7-8-13/h1-6,9-13H,7-8H2,(H,27,30)(H2,25,26,28,29)
Clé InChI
RDTDWGQDFJPTPD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable