C-12565
Human Tracheal Smooth Muscle Cells (HTSMC)
500,000 cryopreserved cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human trachea
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
asthma
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.