C1009
Z-Hydroxy-L-proline methyl ester
viscous liquid
Synonyme(s) :
N-CBZ-L-4-Hydroxyproline methyl ester, Z-HYP-OMe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
viscous liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2