Documents
C0899
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl)phthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.60
Numéro Beilstein :
140942
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
131-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves