C0817
Monoclonal Anti-HLA-DQ antibody produced in mouse
clone HK19, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-HLA-DQ
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HK19, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-DQB1(3119)
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?