BR782940
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 3 μm
308.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
About This Item
308.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Produits recommandés
Matériaux
PC membrane
Description
cellGrade(TM) plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 12 ea (strips of 4 inserts)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782940
Taille
6 well
Dimension de pores
3 μm
Type de liaison
non-treated surface