BM0028
BMS-536924
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[(2S)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-3-[7-methyl-5-(4-morpholinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2(1H)-pyridinone, BMS 536924
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=CC(N2CCOCC2)=CC3=C1NC(C4=C(NC[C@@H](O)C5=CC(Cl)=CC=C5)C=CNC4=O)=N3
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable