BCK-HTS594-2
EdU HTS Kit 594
sufficient for 200 assays
About This Item
Produits recommandés
Fluorescence
λex 584 nm; λem 603 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Risques supp