B9436
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in mouse
clone 37141, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-BDNF
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
37141, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor detects human BDNF.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable