Principaux documents
B9009
Sigma-Aldrich
Bismuth nitrate oxide
Synonyme(s) :
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
About This Item
Formule linéaire :
Bi(O)NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
(4BiNO3(OH)2 • BiO(OH))
Chaîne SMILES 
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
Clé InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Remplacé(e)(s) par