B7877
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucopyranoside
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3cc(Br)ccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H17BrO6/c17-10-3-1-9-6-11(4-2-8(9)5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(7-18)23-16/h1-6,12-16,18-21H,7H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
NLRXQZJJCPRATR-IBEHDNSVSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.