B7753
Butyl 4-aminobenzoate
Synonyme(s) :
Butamben
About This Item
Produits recommandés
Point d'ébullition
174 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
57-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Clé InChI
IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves