Key Documents
B6651
Sigma-Aldrich
Brain Natriuretic Peptide-32 Porcine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
BNP-32
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C149H250N52O44S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3570.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~70%
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CO)[C@@H](C)O
Informations sur le gène
pig ... BNP(396844)
Amino Acid Sequence
Ser-Pro-Lys-Thr-Met-Arg-Asp-Ser-Gly-Cys-Phe-Gly-Arg-Arg-Leu-Asp-Arg-Ile-Gly-Ser-Leu-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys-Asn-Val-Leu-Arg-Arg-Tyr [Disulfide Bridge:10-26]
Actions biochimiques/physiologiques
Brain natriuretic peptide (type B natriuretic peptide) was originally isolated from brain, but is mainly produced in myoendocrine cells of the heart ventricles from which it is released into the circulation. It is involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable