B5763
N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide
Synonyme(s) :
MTBSTFA
About This Item
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
172-175 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Clé InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup