B5383
(+)-Biotin 4-nitrophenyl ester
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl (+)-biotinate, d-Biotin p-nitrophenyl ester, BNP
About This Item
Pf
163-165 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
InChI
1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
Clé InChI
YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable