Principaux documents
B5005
Sigma-Aldrich
Behenoyl chloride
≥99%
Synonyme(s) :
Docosanoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)20COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.03
Beilstein:
1792888
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
Clé InChI
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.