Principaux documents
B4903
Sigma-Aldrich
Boc-γ-benzyl-Glu-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H47N7O9 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
758.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(NC(=O)C(CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
Substrats
Substrate for Factor XIa
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S Kawabata et al.
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different