B4559
BRL 44408 maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2H-(1-Methyl-1,3-dihydroisoindole)methyl]-4,5-dihydroimidazole maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
Auteur
GlaxoSmithKline
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1N(CC2=NCCN2)Cc3ccccc13
InChI
1S/C13H17N3.C4H4O4/c1-10-12-5-3-2-4-11(12)8-16(10)9-13-14-6-7-15-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.