Documents
B4526
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
Synonyme(s) :
X-Man
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15BrClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Pureté
≥93%
Forme
powder
Solubilité
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
Clé InChI
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable