Principaux documents
B4022
Sigma-Aldrich
Phenacyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Synonyme(s) :
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.20
Beilstein:
2292032
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
84-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
Clé InChI
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for preparation of aminoacyloxymethyl PAM resins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mitchell, A.R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2845-2845 (1978)