Principaux documents
B2886
Sigma-Aldrich
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Synonyme(s) :
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22F6N6OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.28
Numéro Beilstein :
4287025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
>130 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
Clé InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)