B2787
Biotinylated Molecular Weight Marker
mol wt 6,500-180,000 Da
Synonyme(s) :
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Utilisation
1 vial sufficient for 200 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
Poids mol.
6,500-180,000 Da
Conditionnement
vial of 0.1 mg protein (also contains 0.1 mg NaCl and 0.1 mg sucrose)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Composants
- α2-macroglobulin (equine serum)
- β-galactosidase (E. coli)
- phosphorylase b (rabbit muscle)
- catalase (bovine liver)
- alcohol dehydrogenase (yeast)
- carbonic anhydrase (bovine erythrocyte)
- trypsin inhibitor (soy bean)
- lysozyme (chicken egg)
- aprotinin (bovine lung)
Autres remarques
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable