Principaux documents
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
About This Item
Formule linéaire :
C6H514COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
aqueous solution
Ampleur du marquage
1-20 mCi per mmol
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
Conditionnement
serum bottle
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable