Documents
B2397
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Synonyme(s) :
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable