Documents
B1133
Sigma-Aldrich
Behenic anhydride
~98%
Synonyme(s) :
Docosanoic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H86O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
663.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC