Principaux documents
B111
Sigma-Aldrich
Bepridil hydrochloride
Synonyme(s) :
β-([2-Methylpropoxy]methyl)-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable