Documents
B1061
Sigma-Aldrich
BN82002 hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-Dimethylamino-2-methoxy-6-((methyl-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino)methyl)phenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H25N3O4 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.42 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].COc1cc(cc(CN(C)CCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1O)N(C)C
Actions biochimiques/physiologiques
BN82002 is a potent, selective, and irreversible CDC25 phosphatase family inhibitor. BN82002 displays ~20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase (IC50 in μM = 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 for 25A, 25B2, 25B3, 25C, and 25C-cat, respectively). BN82002 has been shown to delay cell cycle progression in vitro (IC50 in the range of 7.2 - 32.6 μM). BN82002 reduces tumor growth in athymic mice xenografted with the human pancreatic cell MIA PaCa-2 (15 mg/kg, i.p. route).
Attention
Hygroscopic.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable