Merck
Passer à
B0935
Benazepril hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
719.00 CHF
500 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
1 020.00 CHF
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28N2O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
719.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Benazepril is a long-acting angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
Q06321048619Y0001025
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benazepril hydrochloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe