B0555
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 (KDR)−Biotin Conjugate antibody, Mouse monoclonal
clone 260.4, KDR-2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse, Anti-KDR, Anti-VEGFR-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
260.4, KDR-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using insect cell culture supernatant expressing human extracellular recombinant VEGF R
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDR(3791)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable