Principaux documents
B010
Sigma-Aldrich
Benextramine tetrahydrochloride
Synonyme(s) :
BHC, Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane), Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane);, N,N′′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[N′-(2-methoxyphenylmethyl)-1,6-hexanediamine] dihydrochloride, N,N′-Bis(6-[o-Methoxybenzylamino]hexyl)cystamine, N,N′-Bis(6-[o-methoxybenzylamino]hexyl)cystamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H54N4O2S2 · 4HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
736.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCSSCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable