AXYTR222CLR
MAXYMum Recovery® pipette reference tips
universal fit, racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TR-222-C-L-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
200 μL
Volume
200 μL