Principaux documents
AXYTR222CL
MAXYMum Recovery® pipette reference tips
universal fit, size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TR-222-C-L
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.