AXYT400L
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf®, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-400-L
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL