AXYPCR96LC480WNF
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
size 96 wells, white, no sealing film
Synonyme(s) :
LightCycler Plate, PCR Microplate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
white polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 wells
Volume de travail
100 mL