Principaux documents
AXYPCR96FSO
PCR microplate, full skirt
size 96 wells, conical bottom orange polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
conical bottom orange polypropylene wells
Volume maximum:
200 μL
Taille:
96 wells
Volume de travail:
200 μL
Matériaux
conical bottom orange polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-96-FS-O
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Volume maximum
200 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
200 μL
Type de liaison
non-treated surface