AV48180
Anti-AKR1B1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-ADR, Anti-ALDR1, Anti-ALR2, Anti-AR, Anti-Aldo-keto reductase family 1, member B1 (aldose reductase), Anti-MGC1804
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
pig, mouse, rat, dog, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKR1B1(231)
Description générale
Rabbit Anti-AKR1B1 antibody recognizes chicken, canine, rabbit, human, mouse, rat, bovine, pig, and zebrafish AKR1B1.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable