AV31592
Anti-AEBP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AE binding protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
131 kDa
Espèces réactives
rabbit, horse, guinea pig, rat, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AEBP1(165)
Description générale
Rabbit Anti-AEBP1 antibody recognizes human, mouse, rat, and pig AEBP1.
The previously assigned protein identifier Q14113 has been merged into Q8IUX7. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable