AQ0255
AQUA™ Peptide TEDLEATSEHF[K]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1413.65 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... VAMP8(507309)
dog ... VAMP8(609784)
human ... VAMP8(8673)
mouse ... Vamp8(22320)
rat ... Vamp8(83730)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable