AQ0020
AQUA™ Peptide LNFENTFL[R]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1162.60 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SGOL2(151246)
mouse ... EG244495(244495) , Sgol2(68549)
rat ... Sgol2(316425)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable