APREST94180
PrEST Antigen LCOR
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies
Synonyme(s) :
C10orf12, DKFZP564P1916, FLJ13022, FLJ38026, KIAA1795, MLR2
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 28 kDa
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Séquence immunogène
NSEEGNTCIIPQRNLFKALSEEAWNSGFMGNSSRTADKENTLQCPKTPLRQDLEANEQDARPKQENHLHSLGRNKVGYHLHPSDKGQFD
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LCOR(84458)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable