APREST90711
PrEST Antigen YY2
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ZNF631
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 27 kDa
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Séquence immunogène
QLGNDLEDQLALPDSIEDEHFQMTLASLSASAASTSTSTQSRSKKPSKKPSGKSATSTEANPAGSSSSLGTRKWEQKQMQVKTL
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... YY2(404281)
Description générale
Application
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable