Merck
Toutes les photos(7)
Documents
AMAB91695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTP antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11222, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL11222, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OTP(23440)
Immunogène
Orthopedia homeobox
Forme physique
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informations légales
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable