Key Documents
A9929
Sigma-Aldrich
Allatostatin I
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ala-Pro-Ser-Gly-Ala-Gln-Arg-Leu-Tyr-Gly-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C61H94N18O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1335.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](C)N)C(N)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
Autres remarques
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable