Documents
A9346
Sigma-Aldrich
Acetyl-Cys(dodecyl) chloromethyl ketone
≥90% (HPLC), solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H34ClNO2S
Poids moléculaire :
363.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCSC[C@H](NC(C)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C18H34ClNO2S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-15-17(18(22)14-19)20-16(2)21/h17H,3-15H2,1-2H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
Clé InChI
BJFZFJUPCKFQRI-KRWDZBQOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent cytotoxic chloromethylketone against human-lineage and T-lineage acute lymphoblastic leukemia cell lines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable