A8981
AS-252424
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[[5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(F)ccc1-c2ccc(\C=C3\SC(=O)NC3=O)o2
InChI
1S/C14H8FNO4S/c15-7-1-3-9(10(17)5-7)11-4-2-8(20-11)6-12-13(18)16-14(19)21-12/h1-6,17H,(H,16,18,19)/b12-6+
Clé InChI
OYYVWNDMOQPMGE-WUXMJOGZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology